주요 문서
GBL204974
Grace Bio-Labs FlexWell SealStrips
24 mm x 77 mm seal area, non-sterile
동의어(들):
polyolefin slide cover, slide seal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.13
material
polyolefin
무균
non-sterile
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 204974
외부 크기
24 mm × 77 mm
일반 설명
Transparent, non-fluorescing polyolefin film coated with a hydrophobic adhesive: Non-fluorescing feature will not interfere with automated analyses with fluorometers; and provided on a white paper release liner. Non-sterile,  working surface RNase/DNase –Free
기타 정보
SealStrip applicator (non-pyrogenic , polyethylene) included (one per pack of 50)
법적 정보
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SealStrips is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GBL204974-50EA4061832390697