제조업체/상표
Grace Bio-Labs 105101
용적
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Super G Blocking Buffer optimizes the use of nitrocellulose for protein assays using fluorescence detection. Results with Super G show significant reduction in fluorescence background while maintaining the high protein-binding capacity of porous nitrocellulose. Purified, protein-free solution has high binding efficiency to nitrocellulose for rapid and more comprehensive blocking of non-specific protein binding.
- Ultra-pure reagent
- Optimized for nitrocellulose
- Ready-to-use 1x concentration
- Protein-free solution
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.