주요 문서
GBL103260
Grace Bio-Labs CultureWell adapter tray
holds 4 x 16 well chamber slides
동의어(들):
chambered coverglass adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.22
material
black polystyrene
무균
non-sterile
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 103260
외부 길이 × 너비
127.5 mm × 85.5 mm
일반 설명
The adapter tray fits most universal microscope adapters and is compatible with high content screening instruments.
CultureWell Microplate Adapter Tray holds up to 4 CultureWell 16 Chambers for higher throughput.
법적 정보
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GBL103260-2EA4061832398051