주요 문서
G9662
Sigma-Aldrich
4β-Galactobiose
≥90%
동의어(들):
β-D-Gal-(1→4)-D-Gal, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-galactopyranose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O11
CAS Number:
Molecular Weight:
342.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥90%
양식
powder or solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10+,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-HEJLOQJISA-N
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
O-Glycans