추천 제품
총 용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Constructed of two equal-diameter heavy-walled acrylic cylinders secured to an acrylic base. PTFE stopcock between cylinders is closed for filling, then opened. Exit port from mixing chamber is controlled by addition of hose and pinch clamp. Geometry permits use of magnetic stirring bar in mixing chamber.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.