주요 문서
G305000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(dmf)-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.51
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
공극 크기
500 Å
용량
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)