material
screw top blue high-density polyethylene cap
straight neck
straight neck transparent polystyrene flask
무균
sterile
sterile
포장
case of 32 ea
제조업체/상표
Nunc 132867
플라스크 작업 용적
200 mL
표면적
500 cm2
500 cm2 , culture area (cm2) per flask
작업 용적
200 mL
결합 유형
Nunclon Delta surface
Nunclon Delta surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nunc® TripleFlasks, Nunclon® Δ Surface
- Three parallel growth surfaces provide a total culture area of 500 cm2
- External dimensions of a 175 cm2 standard flask
- Ideal for scale-up cell culture applications
- Extra caps in every carton
- Nunclon® Δ surface ensures consistent optimal cell attachment and growth
- Barcoded with large Code 128
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.