주요 문서
F3885
Sigma-Aldrich
Fetal Bovine Serum
γ-irradiated, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
동의어(들):
GI FBS, GI FCS, GI Fetal Bovine Sera, GI Fetal Bovine Serum, Gamma Irradiated Fetal Calf Sera, FBS, FCS, sera, serum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.71
생물학적 소스
bovine fetus
Quality Level
무균
γ-irradiated
sterile-filtered
제품 라인
FBS Classic
기원
USA origin
기술
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Prepared by exposure to a 60Co source.
분석 메모
  • Endotoxin and hemoglobin tested
  • Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)