Key Documents
F0894
Sigma-Aldrich
Shake flasks, triple baffled
volume 2,000 mL
동의어(들):
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.22
material
beaded neck neck
borosilicate glass
glass flask
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pack of 1 ea
pack of 1
높이
28.5 cm
베이스 직경
16 cm
용량
2000 mL
용적
2,000 mL
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)