제품명
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
무균
sterile-filtered
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
성분
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This modification has been shown to improve the stability of the medium.
재구성
Supplement with 0.584 g/L glutamine.
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객