주요 문서
ETIPRP1250-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads, PCR Clean
volume × L 50-1250 μL × 103 mm , L, (dark green), pack of 960 ea (10 racks × 96 tips)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
material
(dark green)
크기
L
무균
non-sterile
특징
PCR Clean
포장
pack of 960 ea (10 racks × 96 tips)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030073614 (EU)
Eppendorf® 022494006 (NA)
기술
PCR: suitable
최대 용적
1.25 mL
용적 × 길이
50-1250 μL × 103 mm , L
용적
50—1250 μL
외래 활성
PCR inhibitors, Human DNA, DNase, Rnase, free
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately). PCR clean, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors, batch related certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP022494006-960EA4061835086771