주요 문서
EPTTR-221
Eppendorf® Microplate Rack
for single layer of five plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
특징
Holds 5 x plates
제조업체/상표
Eppendorf® TTR-221 (Global)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Microplate racks for Eppendorf incubated shakers.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)