주요 문서
EPM1334-9923
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103816
NACRES:
NB.73
특징
15 x 500 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
제조업체/상표
Eppendorf® M1334-9923 (Global)
길이 × 너비
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG