주요 문서
EPM1334-9920
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
universal, interchangable
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103816
NACRES:
NB.73
특징
universal, interchangable
제조업체/상표
Eppendorf® M1334-9920 (Global)
길이 × 너비
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG