주요 문서
EPM1289-0700
Eppendorf® Microplate Rack
stack three deepwell or nine standard plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
특징
Holds 3 x deepwell plates
Holds 9 x plates
제조업체/상표
Eppendorf® M1289-0700 (Global)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Microplate racks for Eppendorf incubated shakers.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG