material
stainless steel
특징
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
제조업체/상표
Eppendorf® M1231-9936 (NA)
길이 × 너비
30.5 cm × 42 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.