Key Documents
EPM1231-9933
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
for 50 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103816
NACRES:
NB.73
material
stainless steel
특징
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
제조업체/상표
Eppendorf® M1231-9933 (Global)
길이 × 너비
30.5 cm × 42 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG