주요 문서
EPM1196-9902
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 5000 Platform Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104405
NACRES:
NB.73
특징
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
제조업체/상표
Eppendorf® M1196-9902 (NA)
크기
32.5 in. × 26.75 in.
용량
(42 x 500 mL Erlenmeyer flasks)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker to ensure a safe and perfect fit.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)