일반 설명
The Eppendorf M1192-9901 quick-change platform accessory kit converts Eppendorf shakers to allow interchangeable platforms to be installed without tools. It is for use with the Eppendorf New Brunswick Innova 2100 series platform shaker, Excella E24/E24R series incubator shaker, and Innova 40/40R and 42/42R series incubator shaker (all sold separately). The kit includes a subplatform with spring clips, counterweight, and installation hardware.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.