주요 문서
EPM1191-9909
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103816
NACRES:
NB.73
material
aluminum
특징
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
제조업체/상표
Eppendorf® M1191-9909 (Global)
크기
76 cm × 46 cm
용량
(60 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Platforms designed for use with Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R shakers.
특징 및 장점
  • Efficient capacity of 60x125 mL Erlenmeyer flasks
  • Designed to fit Eppendorf Innova 2300/43/43R and Excella E10/E25/E25R for the perfect fit
  • Made from aluminum for lightweight stability
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)