특징
2300
CSA and CE compliant
benchtop model
platform sold separately
제조업체/상표
Eppendorf® M1191-0020 (US)
파라미터
25-500 rpm (speed range)
너비 × 깊이 × 높이
76.2 cm × 56.6 cm × 16.3 cm
플렛폼 크기
76 cm × 46 cm
크기
2.5 cm (1 in.) , orbit diameter
중량
48 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For shaking in ambient conditions: on the bench, in an incubator or in a warm or cold room, the Innova Platform Shakers are the instrument of choice. Dependable operation is due in large part to the New Brunswick triple-eccentric counterbalanced drive. The Innova platform shaker model 2300 offers a "quick-change" platform kit for frequent platform changes; enables snapping platforms in place without tools. With a 30"×18" platform that accepts up to 4×6 L Erlenmeyer flasks and offered in a 1" and 2" orbit, the Innova 2300 provides flexibility and dependability for your lab.
platform shaker; benchtop model
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.