주요 문서
EPM1190-9917
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2000 Platform Shaker
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103816
NACRES:
NB.73
material
stainless steel
특징
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
제조업체/상표
Eppendorf® M1190-9917 (Global)
길이 × 너비
33 cm × 28 cm
용량
(8 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)