주요 문서
EPM1190-9901
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
for 10 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103816
NACRES:
NB.73
material
stainless steel
특징
dedicated
for 10 mL Erlenmeyer flasks
제조업체/상표
Eppendorf® M1190-9901 (Global)
길이 × 너비
40.6 cm × 30.5 cm
크기
40.6 cm × 30.5 cm
용량
(86 x 10 mL Erlenmeyer flasks)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Platform for Eppendorf New Brunswick Innova 2050 Platform Shaker to hold 10 mL Erlenmeyer flasks in dedicated , stainless steel clips.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)