주요 문서
EPM1190-9900
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
universal, interchangeable, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103816
NACRES:
NB.73
material
stainless steel
특징
interchangeable
universal
제조업체/상표
Eppendorf® M1190-9900 (Global)
길이 × 너비
40.6 cm × 30.5 cm
크기
40.6 cm × 30.5 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)