material
aluminum
특징
(2 x 3) configuration
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes
drawer
max. box number per rack: 6 (2 x 3)
rack for 102 mm/ 4 in boxes
제조업체/상표
Eppendorf® K0641-1880 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
562 mm (22.1 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 235 mm (9.3 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
for ULT freezer: Premium U410 and U410 HEF (max. 120 boxes), Premium U700 (max. 240 boxes), CryoCube F570 series (max. 200 boxes), CryoCube F740 series (5-compartment, compartment 1-4, max. 144 boxes + 5th compartment)for ULT freezer: Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF U410 (max. 15 racks), CryoCube F570 series (max. 25 racks), CryoCube F740 series (5-compartment, compartment 1-4, max. 24 racks)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.