주요 문서
EPK0641-1690
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/ 2 in boxes, (1 x 13) configuration, aluminum, side access
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
material
aluminum
특징
(1 x 13) configuration
Holds 13 x 53 mm/ 2 in boxes
max. box size [mm]: 133 x 133
side access
제조업체/상표
Eppendorf® K0641-1690 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
136 mm (5.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 751 mm (29.6 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
for ULT chest freezer: Innova C585 (max. 416 boxes), Innova C760 (max. 572 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 520 boxes)max. box number per rack: 13 (1 x 13)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG