주요 문서
EPAG7-250
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
for 50 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, half-size
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.73
material
stainless steel
특징
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
half-size
제조업체/상표
Eppendorf® AG7-250 (NA)
길이 × 너비
76 cm × 46 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)