주요 문서
EPAG2-10
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2000 Platform Shaker
for 10 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103816
NACRES:
NB.73
material
aluminum
특징
dedicated
for 10 mL Erlenmeyer flasks
제조업체/상표
Eppendorf® AG2-10 (Global)
길이 × 너비
76 cm × 46 cm
용량
(60 x 10 mL Erlenmeyer flasks)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)