특징
for 10 mL Erlenmeyer flasks
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers
제조업체/상표
Eppendorf® ACE-10S (Global)
너비 × 높이
31 mm × 26 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Flask clamps are of a single piece stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety. Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds. Flask clamps come complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
Platform Clamp for Eppendorf Shakers, Eppendorf New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers, to hold 10 mL Erlenmeyer flasks.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.