material
conical bottom
polypropylene wells
yellow
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
포장
pkg of 300 ea
크기
96 well
웰 용적
150 μL
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Eppendorf® twin.tec PCR Plate 96, skirted, 150 µL, PCR clean, yellow, 300 plates
- Optimized rim for barcodes and automated work processes
- Within SBS footprint recommendations (127.76 × 85.47 mm ±0.25 mm)
- Stackable
- Eight holes in the skirt aid plate positioning and removal from the thermal cycler block - Low profile design enhances efficiency of PCR and enables the highest efficiency for small sample volumes
- 150 µL max. well volume (when used with cap strips)
- Available with barcode (upon request), for skirted and semi-skirted only
특징 및 장점
- Semi-skirted for label and barcode
- Fits most thermal cyclers
- 250 µL max. well volume (when used with cap strips)
- Improved well-to-well tolerance
- Available with barcode (upon request), for skirted and semi-skirted only
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.