material
conical bottom
green
polypropylene wells
무균
non-sterile
특징
PCR clean
lid: no
skirt
포장
pack of 300 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 951020552
크기
384 well
웰 용적
45 μL
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
- Eppendorf® twin.tec PCR Plate 384, 45 µL, PCR clean, colorless, 300 plates
- Optimized rim for barcodes and automated work processes
- Stackable
- Within SBS footprint recommendations
- Ideal for most common 384-well thermocyclers, particularly for Eppendorf Mastercycler pro 384
- 40 µL max. well volume
- Available with barcode (upon request), for skirted and semi-skirted only
Eppendorf® twin.tec PCR Plate 384, 45 µL, PCR clean, green, 300 plates
- Optimized rim for barcodes and automated work processes
- Stackable
- Within SBS footprint recommendations
- Ideal for most common 384-well thermocyclers, particularly for Eppendorf Mastercycler pro 384
- 40 µL max. well volume
특징 및 장점
- Optimized rim for barcodes and automated work processes
- Stackable
- Within SBS footprint recommendations
- Ideal for most common 384-well thermocyclers, particularly for Eppendorf Mastercycler pro 384
- 40 µL max. well volume
- Available with barcode (upon request), for skirted and semi-skirted only
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.