Key Documents
EP951010049
Eppendorf® Rotor Accessories
work tray frame, for 96 x 0.2 mL PCR tubes, pack of 5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
특징
Holds 0.2 mL tubes
for 96 x 0.2 mL PCR tubes
포장
pack of 5
제조업체/상표
Eppendorf® 951010049 (US)
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with Rotor A-2-VC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG