material
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 960 ea (120 x strips of 8 tubes)
제조업체/상표
Eppendorf® 951010022
용량
0.2 mL
색상
colorless
일반 설명
Eppendorf PCR Tube Strips, 0.2 mL, PCR clean, 8-tube strips, 120 pcs. (960 tubes)
1) Download of certificates under www.eppendorf.com/certificates
- Contamination shield on hinged lid
- Defined lid position due to special hinge
- High transparency even on the tube base
- Etched lid for labeling
- Tight sealing
- Easy to open
- For use with all thermal cyclers with 0.2 mL block format
- Also available in 8-tube strip format
- Batch-tested and certified free of DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)1)
1) Download of certificates under www.eppendorf.com/certificates
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.