주요 문서
EP6731010355
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
new
water/humidity monitoring, inner door with 4 door segments, handle left side, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug (US/JP/South America)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104405
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 6731010355
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, water and humidity monitoring package, 100 – 127 V/50 – 60 Hz (US/JP/South America)
특징 및 장점
  • water and humidity monitoring package
  • handle left side
  • inner door with 4 door segments
  • 180° HTD (standard with C170i)
  • including water tray and four shelves (stainless steel)
  • 100 – 127 V, 50 – 60 Hz
법적 정보
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)