주요 문서
EP6137928009
Reference Filter Set
for Eppendorf BioSpectrometer® Fluorescence
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
특징
for Eppendorf BioSpectrometer® Fluorescence
제조업체/상표
Eppendorf® 6137928009 (Global)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Contains 8 filters (1 blank filter, 3 filters for UV/Vis wavelength systematic error and precision, 3 filters for UV/Vis photometric verification, 1 filter for fluorometric verification)
All features of the Eppendorf BioSpectrometer UV/Vis Reference Filter Set
Additional filter for verifying fluorimetric precision (random error) and linearity
Inspection protocol preprogrammed in device
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioSpectrometer is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)