주요 문서
EP6001062510
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 127 mm/5 in boxes, (4 x 2) configuration, stainless steel, drawer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
material
stainless steel
특징
(4 x 2) configuration
Holds 8 x 127 mm/5 in boxes
drawer
max. box number per rack: 4 (2 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
제조업체/상표
Eppendorf® 6001062510 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 276 mm (10.9 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 24 boxes)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)