주요 문서
EP6001050011
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 37 x MTP (18 mm), (37 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
material
stainless steel
특징
(37 x 1) configuration
Holds 37 x MTP (18 mm)
max. box number per rack: 37 (37 x 1)
side access
with locking rod
제조업체/상표
Eppendorf® 6001050011 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
140 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 746 mm (29.4 in.)
용량
(max box size (mm): 86 x 128)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 2,220 racks)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 66 racks)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG