material
stainless steel
특징
(4 x 7) configuration
Holds 53 x boxes (2 in.)
max. box number per rack: 28 (4 x 7)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
제조업체/상표
Eppendorf® 6001011210 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 389 mm (15.3 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 252 boxes), Innova U535 (max. 336 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 504 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 504 boxes)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.