주요 문서
EP6001000410
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 7 x boxes (4 in.), (7 x 1) configuration, stainless steel, side access
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
material
stainless steel
특징
(7 x 1) configuration
Holds 7 x boxes (4 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
제조업체/상표
Eppendorf® 6001000410 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 741 mm (29.2 in.)
용량
(max box number per rack: 7 (7 x 1))
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube FC660/ FC660h (max. 40 racks)for ULT freezer: Innova C580 (max. 224 boxes), Innova C760 (max. 280 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 280 boxes)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)