주요 문서
EP5920756001
Adapter for Eppendorf® Rotor S-4xUniversal-Large
25/50mL conical tubes and plates, rotor S-4xUniversal Large
동의어(들):
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.15
특징
25/50mL conical tubes and plates
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
5920756001
호환성
rotor S-4xUniversal Large
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapter to hold 10 x 25/50mL conical tubes or plates for use with Eppendorf Rotor S-4xUniversal-Large. Supplied as a pack of 2 adapters.
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)