주요 문서
EP5920748009
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 7 x 50 mL conical tubes, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
capacity 7 x 50 mL conical tubes
Holds 50 mL tubes
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5920748009 (Global)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with Universal-Large bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)