주요 문서
EP5920746006
Eppendorf® Adapter for round-bottom tubes
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
Holds 9 mL tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5920746006
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with Universal-Large bucket
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)