주요 문서
EP5920722000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 29 x 9 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
capacity 29 x 9 mL tubes
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5920722000 (Global)
파라미터
3,122 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
129 mm
직경
17.5 mm
호환성
for use with High-capacity bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)