Key Documents
EP5920717006
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 2 bottle 250 mL flat, 175 - 225/250 mL conical, for use with high-capacity buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
capacity 2 bottle 250 mL flat, 175 - 225/250 mL conical
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5920717006 (Global)
파라미터
3,061 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
45 mm
직경
62 mm
호환성
for use with High-capacity bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG