주요 문서
EP5920703005
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 x 500 mL Nalgene® bottle, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
capacity 1 x 500 mL Nalgene® bottle
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5920703005 (Global)
파라미터
3,382 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
180 mm
호환성
for use with 1,000 mL round bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)