Key Documents
EP5920700006
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 Liter Nalgene, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
capacity 1 Liter Nalgene
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5920700006 (Global)
파라미터
3,336 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
185 mm
직경
98 mm
호환성
for use with 1,000 mL round bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG