주요 문서
EP5910754000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 16x75-100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.78
특징
Holds 7.5 - 12 mL tubes
for 16x75-100 mm round-bottom tubes
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5910754000
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with Universal bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG