주요 문서
EP5910705000
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 250 mL bottle, pkg of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
for 250 mL bottle
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5910705000
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 400 mL round bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)