Key Documents
EP5910700008
Caps for Eppendorf® S-4x400 Rotor
Aerosol-tight, pack of 4 ea, for Centrifuge 5910 R
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
NACRES:
NB.82
특징
Aerosol-tight
for Centrifuge 5910 R
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5910700008
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5910 R
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG