주요 문서
EP5895175007
Eppendorf® FA-6x250 rotor
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
동의어(들):
Eppendorf Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.82
특징
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5895175007
파라미터
10,000 rpm speed
저장 온도
room temp
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)